Beschreibung
Combi-clip
- PBT/Stainless steel
- For: R-21X
- To attach the evaporating flask to the vapor duct
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PBT |
| Typ | Kombi-Clip |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotovaporen für das Labor |
| Menge | Je 1 |