missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EKASTU Safety Kombinierter Filter DIRIN 230

Der EKASTU™ Kombifilter DIRIN 230 bietet Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln von toxischen und hochtoxischen Substanzen (P3)

Marke:  EKASTU Safety 422786

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10109220

  • 31.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Innovativer BIOSTOP
  • Dolomit-Verstopfungstest
Spezifikation

Spezifikation

DIN EN 14387
Schwarz
Kombinierter Filter
Kombinierter Filter
Vollmasken (DIN EN 136) und Halbmasken (DINEN 140)
230 A2-P3R D
Anschluss mit Rundgewinde (DIN EN 148-1)
Nein
Sorptionsmittel: Imprägnierte Aktivkohle; Partikelfilter: Mikroglasfaser, Zellulosefasern, Zusatz (BIOSTOP)
Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, sowie Partikel von giftigen und sehr giftigen Substanzen (P3)
Kunststoff (ABS)
10 x 10 x 10 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote