Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
27.04 € - 38.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
---|---|
Typ | Kamm |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11843363
|
Fisherbrand™
|
10 | 45 μ l |
35.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883363
|
Fisherbrand™
|
10 | 29 μl |
34.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11813373
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 495 μl |
27.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853373
|
Fisherbrand™
|
12 | 41 μ l |
33.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11893373
|
Fisherbrand™
|
14 | 29 μl |
38.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833383
|
Fisherbrand™
|
16 | 27 μ l |
27.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11873383
|
Fisherbrand™
|
18 | 11 μ l |
35.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11823393
|
Fisherbrand™
|
20 | 21 μ l |
35.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853393
|
Fisherbrand™
|
2 Vorbereitungen, 2 Marker | 225 μl |
27.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833403
|
Fisherbrand™
|
30 | 13 μ l |
35.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11873403
|
Fisherbrand™
|
35 | 10 μ l |
35.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11813413
|
Fisherbrand™
|
Prep 4, Marker 2 | 122 μ l |
27.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Kamm | |
1 mm |