Learn More
Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke: Nabertherm™ R-321P2AN3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 44.00000kg
Beschreibung
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
Spezifikation
P480 | |
1200°C | |
700 mm |
500 mm | |
670 x 410 x 578 mm | |
120 mm |