missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
3335.40 € - 9210.60 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15456582
|
Nabertherm™
R-151C2AN |
434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15486592
|
Nabertherm™
R-151C3AN |
434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15486582
|
Nabertherm™
R-251C2AN |
670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15416602
|
Nabertherm™
R-251C3AN |
670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15466732
|
Nabertherm™
R-251P2AN3 |
670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15496732
|
Nabertherm™
R-251P3AN3 |
670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15486742
|
Nabertherm™
R-321C2AN |
670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15496742
|
Nabertherm™
R-321C3AN |
670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15406742
|
Nabertherm™
R-321P2AN3 |
670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15416742
|
Nabertherm™
R-321P3AN3 |
670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15456592
|
Nabertherm™
R-471C2AN |
920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15416622
|
Nabertherm™
R-471C3AN |
920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15426742
|
Nabertherm™
R-471P2AN3 |
920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15436742
|
Nabertherm™
R-471P3AN3 |
920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15406592
|
Nabertherm™
R-571B2AN |
1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15466632
|
Nabertherm™
R-571B3AN |
1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15426592
|
Nabertherm™
R-571C2AN |
1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15476642
|
Nabertherm™
R-571C3AN |
1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15446742
|
Nabertherm™
R-571P2AN3 |
1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200°C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais