Learn More
Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Marke: Nabertherm™ R-471C2AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 74.00000kg
Beschreibung
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
Spezifikation
C450 | |
1200°C | |
1070 mm |
750 mm | |
920 x 460 x 628 mm | |
170 mm |