Learn More
Complanatuside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16489218
Marke: Medchem Express HYN1444
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Complanatuside is a flavonoid found in the traditional Chinese medicine Semen Astragali Complanati.
Complanatuside is a flavonoid found in the traditional Chinese medicine Semen Astragali Complanati.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Complanatuside
CAS 116183-66-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H32O16
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.12 mM)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C=C3)OC5=CC(OC)=CC(O)=C15
Molekulargewicht (g/mol) 624.54
Formelmasse 624.54
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.