Learn More
JULABO™ Komplette Trägereinschübe mit Reagenzglasgestell
Zur Verwendung mit einem Schüttelwasserbad
Marke: JULABO™ 8960440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem Schüttelwasserbad
- Mit Reagenzglasgestellen (bis +80 °C)
Spezifikation
SW22, SW23 Schüttelwasserbad | |
Träger-Tablett | |
240 Röhrchen, 100 x 16/17 mm Durchm. | |
4 Gestelle |