missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Komplette Trägereinschübe mit Reagenzglasgestell
Zur Verwendung mit einem Schüttelwasserbad
436.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SW22, SW23 Schüttelwasserbad |
---|---|
Typ | Träger-Tablett |
Enthält | 4 Gestelle |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10140751
|
JULABO™
8960440 |
240 Röhrchen, 100 x 16/17 mm Durchm. |
439.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10577801
|
JULABO™
8960442 |
360 Röhrchen, 30 mm x 11/12 mm Durchmesser |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10411043
|
JULABO™
8960441 |
360 Reagenzgläser, Durchm. 12/13 mm |
439.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10401531
|
JULABO™
8960443 |
84 Reagenzgläser, 30/31 mm Durchm. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit einem Schüttelwasserbad
- Mit Reagenzglasgestellen (bis +80 °C)
Spezifikation
SW22, SW23 Schüttelwasserbad | |
Träger-Tablett | |
4 Gestelle |