Learn More
Compound E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16451399 1 mg 1 Milligramm
16473406 25 mg 25 Milligramm
16468597 5 mg -
16465978 10 mg -
4 options
Artikelnummer. 16451399
Marke: Medchem Express HY14176
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Compound E
CAS 209986-17-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H24F2N4O3
Menge 1 mg
Synonym γ-Secretase-IN-1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 115 mg/mL (234.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC(CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H]2C(N(C)C(C=CC=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=N2)=O)=O)=O)=CC(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 490.5
Formelmasse 490.5
Reinheit (%) 98.75%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death