Learn More
BUCHI Kondensatableiter für Rotavapor Kondensator
Artikelnummer. 15570570 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Thermoplastisch
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15570570 Thermoplastisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15570570 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11061985
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sammelt und leitet Kondenswasser ab, das sich an der Außenseite des Kondensators ansammeln kann.
  • Zur Verwendung mit V (vertikaler Spule) und HP (Hochleistungs-)Kondensatoren
  • Grün
  • TPE
  • Anschlussdurchmesser des Ablaufschlauchs: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Thermoplastisch
Typ Kondensatoreinsatz