Learn More
BUCHI Kondensatoren für BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 12758380 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kondensator S
Vertikalkondensator V
Material (Beschichtung):
P+G
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material (Beschichtung) Packungsgröße
12758380 Kondensator S P+G 1 Stück
12654709 Vertikalkondensator V P+G 1 Stück
15600655 Vertikalkondensator V Unbeschichtet 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12758380 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 048291
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Original BUCHI Glaswaren garantieren dank hoher Fertigungspräzision ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit. Seit mehr als 80 Jahren BUCHI stellt innovative und langlebige Glasteile her, um die tägliche Laborarbeit zu erleichtern.
  • Hoher Durchsatz durch modernes Design von Kondensatoren
  • Hochresistentes Glas bietet ein Höchstmaß an Sicherheit (DURAN™ Borosilikatglas 3.3)
  • Garantierte Dichtheit und Schutz vor gefährlichen Dämpfen durch hochpräzise Verbindungen
  • Maximale Stabilität und Sicherheit dank Kunststoff- und Glasbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Kondensator S
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotavapor R-210/R-215
Material (Beschichtung) P+G