Learn More
Witeg™ Trichter mit konstanter Hinzufügung und Druckausgleich
Stellen Sie die Tropfgeschwindigkeit unabhängig vom Flüssigkeitsstand sicher. Der Witeg™ Trichter für konstante Zugabe mit Druckausgleich enthält eine Heiz- und Kühlhülle für die Beibehaltung der Temperatur.
Marke: Witeg™ 2 688 005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Druckausgleichend.
- Graduiert.
- Heiz- und Kühlhülle
Spezifikation
50 ml | |
Konstante Zugabe | |
ST-PTFE 14/24 |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Ja |