Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
72.55 € - 620.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifugenröhrchen |
Typ | Module für Mikrozentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Bauweise/Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15592801
|
Corning™
432034 |
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grau | Gehäuse M6 |
72.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15502811
|
Corning™
432035 |
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grün | Gehäuse M6 |
72.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15512811
|
Corning™
432036 |
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Orange | Gehäuse M6 |
72.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15522811
|
Corning™
432037 |
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grau | Gehäuse M15 |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15532811
|
Corning™
432038 |
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grün | Gehäuse M15 |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15542811
|
Corning™
432039 |
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Orange | Gehäuse M15 |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15552811
|
Corning™
432040 |
24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel | Grau | Gehäuse M24 |
307.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15562811
|
Corning™
432041 |
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grau | Gehäuse M30 |
310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15572811
|
Corning™
432042 |
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grün | Gehäuse M30 |
310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15582811
|
Corning™
432043 |
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Orange | Gehäuse M30 |
310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15592811
|
Corning™
432044 |
90 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | Grau | Gehäuse M90 |
466.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15502821
|
Corning™
432045 |
96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1 | Grau | Gehäuse M96 |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen −196 und >100 °C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.- Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen
- Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
- Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
Spezifikation
Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
Module für Mikrozentrifugenröhrchen |