Learn More
Proteintech CoraLite™594-Phalloidin (rot)
Artikelnummer. 17521176 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Tests
Packungsgröße:
300 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17521176 300 Tests 300 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17521176 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. PF00003300T
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phalloidin ist ein aus Pilzen isoliertes Toxin, das F-Actin im Cytoskelett bindet.
  • Dieses Produkt ist mit unserem fluoreszierenden CoraLite(R)-Farbstoff konjugiert, um F-Aktin für die Markierung, Identifizierung und Quantifizierung von Aktin-Filamenten in Immunfärbestudien zu färben.
  • Im Vergleich zu vielen Fluoreszenzfarbstoffen haben CoraLite(R) Farbstoffe Vorteile in Helligkeit, Lichtstabilität und Wasserlöslichkeit.
  • Die Wellenlängen für Anregungsmaxima/Emission betragen 593 nm/614 nm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz
Menge 300 Tests
Emission 614 mm