Learn More
Corning™ 50 ml Easy ID Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Farbstreifen
Einfache Identifizierung von Proben in durchsichtigen, mit Farbstreifen versehenen Polypropylenröhrchen, die die Aufkleberkennzeichnung ersetzen.
Marke: Corning™ 431526
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Description
- Konischer Boden
- Verschlusskappe mit Dichtring
- Max. RZB: 15,500 xg
- Steril, nicht-pyrogenisch und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Empfohlene Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C
- Verformungstemperatur: 121 °C
Specifications
Orange | |
Polypropylene | |
Rack packed | |
114.4 mm | |
29.1 mm | |
15,500 x g |
Single-use | |
Safe for air shipping | |
Conical | |
Conical | |
Yes |