Learn More
Corning™ 50 ml Easy ID Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Farbstreifen
Einfache Identifizierung von Proben in durchsichtigen, mit Farbstreifen versehenen Polypropylenröhrchen, die die Aufkleberkennzeichnung ersetzen.
143.37 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polypropylene |
Zur Verwendung mit | Safe for air shipping |
Länge (metrisch) | 114.4 mm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15407471
|
Corning™
431526 |
Green band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15427471
|
Corning™
431527 |
Orange band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15497461
|
Corning™
431525 |
Hazardous materials band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15447471
|
Corning™
431528 |
Blue band |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Konischer Boden
- Verschlusskappe mit Dichtring
- Max. RZB: 15,500 xg
- Steril, nicht-pyrogenisch und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Empfohlene Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C
- Verformungstemperatur: 121 °C
Spezifikation
Orange | |
Polypropylene | |
114.4 mm | |
Yes |
Single-use | |
Safe for air shipping | |
29.1 mm | |
15,500 x g |