Learn More
Corning™ BioCoat™ Assay-System
Automationsfreundliches Design
Marke: Corning™ 354801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.45000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet: 24-Multiwell™ Einsatzplatte, spezielle Medien zum Durchführen von 24 Assays, Zufuhrtablett und Deckel.
Beschreibung
- Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
- Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
- Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
- Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
Spezifikation
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Zellkultur-Einsatzsystem | |
Schnelle Differenzierung von Caco-2-Zellen in vitro für das robotergestützte Screening prospektiver Arzneimittel auf orale Bioverfügbarkeit und Absorption | |
1 μm |
0,3 cm2 | |
Kollagen | |
24 | |
24-Multiwell-Einsatzplatte, spezielle Medien zum Durchführen von 24 Assays, Zufuhrtablett und Deckel | |
1/Karton |