Learn More
Corning™ BioCoat™ Assay-System
Automationsfreundliches Design
389.75 € - 1746.43 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Kulturfläche | 0,3 cm2 |
Sterilität | Unsteril |
Oberflächenbehandlung | Kollagen |
Wellanzahl | 24 |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet: 24-Multiwell™ Einsatzplatte, spezielle Medien zum Durchführen von 24 Assays, Zufuhrtablett und Deckel.
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10631932
|
Corning™
354802 |
Zellkultur-Einsatzsystem | 5/Karton |
1746.43 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11513590
|
Corning™
354801 |
Zellkultur-Einsatzsystem | 1/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10596951
|
Corning™
354804 |
Multi-Well-Einsatzsystem | 5/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
- Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
- Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
- Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
Spezifikation
Durchsichtig | |
Unsteril | |
24 | |
1 μm |
0,3 cm2 | |
Kollagen | |
24-Multiwell-Einsatzplatte, spezielle Medien zum Durchführen von 24 Assays, Zufuhrtablett und Deckel |