Learn More
Corning™ Mikrobiologische Nährmedien
Steril gefiltert
Marke: Corning™ 46-050-CM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.98000kg
Beschreibung
- Zur Erhaltung und Vermehrung von E. coli
- Terrific Broth eignet sich für höhere Zelldichten als LB Broth und erhöht so die Plasmid-Ausbeute.
Spezifikation
Flüssig | |
LB-Bouillon | |
Casein-Pepton 10 g/l, NaCl 10 g/l | |
Flasche |
USA | |
6 × 1.000 ml | |
Zur Aufrechterhaltung/Vermehrung von Escherichia coli mit Plasmid-DNA und die Produktion rekombinanter Proteine | |
6 x 1000 ml |