Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen, Großpackung
Kompatibel mit DeckWorks Gestellen und verpackt in wiederverschließbaren Beuteln aus Polyethylen
28.18 € - 252.17 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen |
Spitzenform | Rund |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | DeckWorks™ Racks |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11921841
|
Corning™
4112 |
1 bis 200 μl | Gelb |
28.18 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11901841
|
Corning™
4110 |
0.1 bis 10 μl | Naturfarben |
28.18 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11931841
|
Corning™
4114 |
100 bis 2000 μl | Naturfarben |
32.46 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11911841
|
Corning™
4111 |
1 bis 200 μl | Naturfarben |
28.18 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11363635
|
Corning™
4110 |
0.1 bis 10 μl | Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11393635
|
Corning™
4114 |
100 bis 2000 μl | Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11373635
|
Corning™
4111 |
1 bis 200 μl | Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11383635
|
Corning™
4112 |
1 bis 200 μl | Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Spitzengrößen von 10, 200 und 1000 μl für maximale Einsparungen
- Eine Systemlösung für die Handhabung kleiner Flüssigkeitsmengen
- Ermöglicht die Optimierung des Speicherplatzes
- Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen
- Decks und Gestelle aus recyceltem Kunststoff
- Die Decks passen auf Gestelle unterschiedlicher Hersteller
Spezifikation
Nicht steril | |
Rund | |
DeckWorks™ Racks | |
DeckWorks™ |
Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |