Learn More
Corning™ PureCoat™ Schalen mit Carboxyl-Oberfläche
Negativ geladene Oberfläche verbessert die Adhäsion, erhöht die Ausbreitung und verbessert die Differenzierung für eine Vielzahl von Zellen, die schlechte Adhäsionseigenschaften in serumfreien oder serumreduzierten Bedingungen aufweisen
Marke: Corning™ 356784
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.13000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen
- Verbessert die Rückgewinnung aus Einfrier-/Auftauvorgängen
- Geeignet für primäre, transfizierte und anspruchsvolle Zelllinien
- Hält die Zellen-Monolayer während der kräftigen Manipulation beim Liquid Handling aufrecht
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Carboxyl | |
40/Karton | |
100 mm |
58,1 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
10/Packung |