Learn More
Corning™ PureCoat™ Fibronectin Peptide Zellkulturflaschen mit belüftetem Verschluss
Beschichtet mit biologisch aktiven, synthetischen, tierfreien Peptiden, die kovalent an eine proprietäre Oberfläche gebunden sind
Marke: Corning™ 356242
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.21500kg
Beschreibung
- Rechteckig
- Mit schrägem Hals
- Polystyrol
Spezifikation
75 cm2 | |
Gekantet | |
5/Packung | |
PureCoat E cm Mimetisches Fibronectin-Peptid |
Polystyrol | |
10/Karton | |
Rechteckig | |
Belüftet |