Learn More
Corning™ PureCoat™ Fibronectin Peptide Zellkulturflaschen mit belüftetem Verschluss
Beschichtet mit biologisch aktiven, synthetischen, tierfreien Peptiden, die kovalent an eine proprietäre Oberfläche gebunden sind
545.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Flaschenhalstyp | Gekantet |
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Form | Rechtwinklig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15350001
|
Corning™
356242 |
75 cm2 |
545.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15380001
|
Corning™
356243 |
175 cm2 |
645.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Rechteckig
- Mit schrägem Hals
- Polystyrol
Specifications
Polystyrol | |
10/Karton | |
Rechtwinklig | |
Belüftet |
Gekantet | |
5/Packung | |
PureCoat E cm Mimetisches Fibronectin-Peptid |