Learn More
Corning™ PureCoat™ Fibronectin Peptide Zellkulturflaschen mit belüftetem Verschluss
Beschichtet mit biologisch aktiven, synthetischen, tierfreien Peptiden, die kovalent an eine proprietäre Oberfläche gebunden sind
Marke: Corning™ 356243
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.49300kg
Beschreibung
- Rechteckig
- Mit schrägem Hals
- Polystyrol
Spezifikation
175 cm2 | |
Gekantet | |
5/Packung | |
PureCoat E cm Mimetisches Fibronectin-Peptid | |
Belüftet |
Polystyrol | |
10/Karton | |
Rechtwinklig | |
Rechtwinklig |