Learn More
Corning™ RC-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
Marke:  Corning™ 431212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10482012
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Polypropylen-Gehäuse.
  • Durchmesser: 4, 15 oder 25 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
  • Regenerierte Cellulose (RC): Hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Proteinbindung, eine der besten DMSO Kompatibilitäten
  • Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung
  • RC-Membranen verursachen laut Zertifizierung keine Fremdpeaks im UV-Bereich in HPLC-Anwendungen. RC-Filter sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
    Bestellinformation
    Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
    Compliance
    Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet. HPLC-zertifizierte Filter (RC) durchlaufen umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass es zu keinen Fremdpeaks im UV-Bereich kommt.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Regenerierte Cellulose
    0,2 μm
    5 μl
    Polypropylen
    0,5 bis 100 ml
    Regenerierte Cellulose
    Für Gewebekulturen und HPLC
    87 psi
    Spritzenfilter
    4,0 mm