Learn More
Corning™ RC-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
129.00 € - 159.92 €
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
Porengröße | 0,2 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gewebekulturen und HPLC |
Nenndruck | Gehäuse 87psi |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Totvolumen (nach Luftspülung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Totvolumen (nach Luftspülung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10012471
|
Corning™
431222 |
25 mm | 150 μl |
159.92 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10670502
|
Corning™
431215 |
15 mm | 10 μl |
149.29 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10482012
|
Corning™
431212 |
4,0 mm | 5 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Polypropylen-Gehäuse.
- Durchmesser: 4, 15 oder 25 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
RC-Membranen verursachen laut Zertifizierung keine Fremdpeaks im UV-Bereich in HPLC-Anwendungen. RC-Filter sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet. HPLC-zertifizierte Filter (RC) durchlaufen umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass es zu keinen Fremdpeaks im UV-Bereich kommt.
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
0,2 μm | |
Gehäuse 87psi | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
Polypropylen | |
0,5 bis 100 ml |