Learn More
Corning™ RC-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
Marke:  Corning™ 431215
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31751kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10670502
  • 149.29 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Polypropylen-Gehäuse.
  • Durchmesser: 4, 15 oder 25 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
  • Regenerierte Cellulose (RC): Hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Proteinbindung, eine der besten DMSO Kompatibilitäten
  • Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung
  • RC-Membranen verursachen laut Zertifizierung keine Fremdpeaks im UV-Bereich in HPLC-Anwendungen. RC-Filter sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
    Bestellinformation
    Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
    Compliance
    Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet. HPLC-zertifizierte Filter (RC) durchlaufen umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass es zu keinen Fremdpeaks im UV-Bereich kommt.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Regenerierte Cellulose
    0,2 μm
    10 μl
    Polypropylen
    0,5 bis 100 ml
    Regenerierte Cellulose
    Für Gewebekulturen und HPLC
    Gehäuse 87psi
    Spritzenfilter
    15 mm