Learn More
Corning™ RC-Spritzenvorsatzfilter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10012471 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4,0 mm
15 mm
25 mm
Totvolumen (nach Luftspülung):
5 μl
10 μl
150 μl
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Totvolumen (nach Luftspülung) Packungsgröße
10012471 25 mm 150 μl 50 Stück
10482012 4,0 mm 5 μl 50 Stück
10670502 15 mm 10 μl 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10012471 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 €
    167.04 € / 50 Stück
    Sparen 11.96 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
  • Es stehen verschiedene Membranen zur Verfügung, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden: Polyethersulfon (PES) – geringe Proteinbindung und höhere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) – geringste Proteinbindung; Polytetrafluorethylen (PTFE) – chemische Beständigkeit; regenerierte Zellulose (RC ) – beste Wahl für DMSO-Kompatibilität; Nylon (NY) – hydrophil, tensidfrei und mit geringster Extraktionsfähigkeit.
  • 100 % Integritätsprüfung, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch, hergestellt gemäß ISO 9001-Standards.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind in Kartons zu je 50 Stück einzeln in Blisterverpackungen verpackt, nicht sterile Filter ebenfalls in Kartons zu je 50 Stück.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002 und GMP Normenkonform und zu 100 % auf Integrität geprüft. HPLC-zertifizierte Filter (RC ) werden umfangreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Spitzen im UV-Bereich auftreten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Regenerierte Cellulose
Porengröße 0,2 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Gewebekulturen und HPLC
Totvolumen (nach Luftspülung) 150 μl
Nenndruck 87 psi
Spitzenmaterial Polypropylen
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 0,5 bis 100 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm