Learn More
Corning™ SFCA-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
159.92 €
Spezifikation
Material (Membran) | SFCA mit Vorfilter |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gewebekulturen und HPLC |
Totvolumen (nach Luftspülung) | 100 μl |
Nenndruck | Gehäuse 87psi |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10429331
|
Corning™
431218 |
Tensidfreies Celluloseacetat mit Vorfiltermembran | 0,2 μm |
159.92 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10216441
|
Corning™
431219 |
Tensidfreies Celluloseacetat | 0,2 μm |
159.92 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10002471
|
Corning™
431220 |
Tensidfreies Celluloseacetat | 0,45 μm |
159.92 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10735912
|
Corning™
431221 |
Tensidfreies Celluloseacetat | 0,8 μm |
159.92 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen.Acrylgehäuse
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Acryl-Gehäuse.
- 28 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
- 28 mm SFCA-Filter verfügen über wirkungsvolle Filtrationsflächen, die 25 bis 45 % größer als bei anderen Marken sind; mit modifiziertem Acrylgehäuse für sehr geringe Proteinbindung und minimalen Verlust wertvoller Proteine
- Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung und 0.45 μm Porengröße für die meisten Klärungsanwendungen
- 0.2 μm SFCA-Filter, erhältlich mit oder ohne integrierten Vorfilter, der die Filterlebensdauer bei der Verwendung von viskosen, proteinhaltigen oder Proben mit hohem Partikelgehalt verlängert
- Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA) Niedrigste Proteinbindung
SFCA sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet.
Spezifikation
SFCA mit Vorfilter | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
Gehäuse 87psi | |
Spritzenfilter | |
28 mm |
Steril | |
100 μl | |
Acryl | |
0,5 bis 100 ml |