Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung aus Vollkunststoff, mit Stecknippel
Diese Kupplungen erhöhen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer wichtigsten Anwendungen zur Handhabung von Flüssigkeiten
192.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchanschluss mit Verriegelung |
---|---|
Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polysulfon |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15487153
|
Cole-Parmer™
31311-23 |
1/2 Zoll |
192.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780019
|
Cole-Parmer™
31311-28 |
3/8 Zoll |
212.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Alle Schnellkupplungen aus Kunststoff erfordern ein Standardgehäuse und einen Standardeinsatz oder ein großes Fittinggehäuse und einen großen Einsatz (separat bestellen).
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung drücken.
- Erhältlich in Polycarbonat (PC), Azetal und Polysulfon (PSF).
Spezifikation
Schlauchanschluss mit Verriegelung | |
Ja | |
-40 °F | |
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
125 psi | |
250 °F |
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Polysulfon | |
-40 °C | |
Weiß | |
25 mm Hg | |
121 °C |