Learn More
MedChemExpress Cresyl Violet acetate
Artikelnummer. 16444716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16444716 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16444716
Marke: MedChemExpress HY101888
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cresyl Violet acetate is a red fluorescent stain, which can be used to stain neurons.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
Molekulargewicht 321.33 g/mol
CAS 10510-54-0