Learn More
Crisaborole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16444328 10 mg 10 Milligramm
16425246 100 mg -
16400657 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10978
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release; inhibit PDE4 with an IC50 of 0.49 μM.
Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crisaborole
CAS 906673-24-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H10BNO3
Menge 10 mg
Synonym AN-2728 PF-06930164
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (398.33 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(B(O)OC3)C3=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 251.05
Formelmasse 251.05
Reinheit (%) 96.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation