missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crizotinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494037 50 mg 50 Milligramm
16461926 500 mg -
16461326 200 mg -
16438128 10 mg -
16437886 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16494037 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50878

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Crizotinib (PF-02341066) is an orally bioavailable, ATP-competitive ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively. Crizotinib inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. Crizotinib is also a ROS1 inhibitor. Crizotinib has effective tumor growth inhibition.

Crizotinib (PF-02341066) is an orally bioavailable, ATP-competitive ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively. Crizotinib inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. Crizotinib is also a ROS1 inhibitor. Crizotinib has effective tumor growth inhibition.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Crizotinib
CAS 877399-52-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22Cl2FN5O
Menge 50 mg
Synonym PF-02341066
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (74.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES ClC1=C(F)C=CC(Cl)=C1[C@H](OC2=CC(C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)=CN=C2N)C
Molekulargewicht (g/mol) 450.34
Formelmasse 450.34
Reinheit (%) 97.05%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.