Learn More
Crolibulin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485768 10 mg -
16458447 5 mg 5 Milligramm
16451927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485768 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13603
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Crolibulin (EPC2407) is a tubulin polymerization inhibitor, with potent apoptosis induction and cell growth inhibition. Crolibulin has anti-tumor activity. Crolibulin also has cardiovascular toxicity and neurotoxicity.
Spécification
Chemischer Name oder Material Crolibulin
CAS 1000852-17-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17BrN4O3
Menge 10 mg
Synonym EPC2407
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (299.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=C(N)OC2=C(N)C(N)=CC=C2[C@H]1C3=CC(OC)=C(OC)C(Br)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 417.26
Formelmasse 417.26
Reinheit (%) 98.99%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.