Learn More
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450878
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450878 5 g -
16422139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450878 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0320A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H14Na2O11
Menge 5 g
Synonym Disodium Cromoglycate FPL-670
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 512.33
Formelmasse 512.33
Reinheit (%) 98.31%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation