Learn More
CSN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11709-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16828973
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OTUD4, also known as HIV-1 induced protein HIN-1, is a member of the OTU (ovarian tumor) domain containing cysteine protease superfamily, in which the OUT domain generally confers deubiquitinase activity. At least three isoforms of OTUD4 are known to exist, and the smallest of these isoforms are only expressed in HIV-1-infected cells.
Spezifikation
Spezifikation
CSN1
Polyclonal
Unconjugated
GPS1
COPS1, CSN1, G protein pathway suppressor 1, GPS 1, GPS1, Protein MFH, SGN1, Signalosome subunit 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2873
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13098
GPS1
CSN1 Fusion Protein Ag2273
150 μL