Learn More
CSN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CSN1 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838973
|
Proteintech
11709-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16828973
|
Proteintech
11709-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
OTUD4, also known as HIV-1 induced protein HIN-1, is a member of the OTU (ovarian tumor) domain containing cysteine protease superfamily, in which the OUT domain generally confers deubiquitinase activity. At least three isoforms of OTUD4 are known to exist, and the smallest of these isoforms are only expressed in HIV-1-infected cells.Spezifikation
CSN1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q13098 | |
2873 | |
CSN1 Fusion Protein Ag2273 | |
Primary | |
-20°C | |
GPS1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
COPS1, CSN1, G protein pathway suppressor 1, GPS 1, GPS1, Protein MFH, SGN1, Signalosome subunit 1 | |
GPS1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |