Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483718 10 mg 10 Milligramm
16466457 5 mg -
16440107 50 mg 50 Milligramm
16414796 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10223
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CUDC-101
CAS 1012054-59-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26N4O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 434.49
Formelmasse 434.49
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease