Learn More
Cumen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94452
24.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
Cumol (Isopropylbenzol)
CC(C)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
Cumol (Isopropylbenzol)
CC(C)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cumene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -96.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8620g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12
Strukturformel C6H5CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4905 to 1.4925
Menge 1 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Relative Dichte 0.862
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
Viskosität 0.79 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig