Learn More
ACROBiosystems Cynomolgus CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag
MALS verified
447.57 € - 2794.30 €
Spezifikation
Molekulargewicht 15.5 kDa (CD3E) and 14.5 kDa (CD3D)
Quelle Cynomolgus CD3E&CD3D; Heterodimer Protein, His Tag&Flag; Tag (CDD-C52W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D) (Accession # Q95LI5 (CD3E) and Q95LI8 (CD3D)).
Immunogen Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D)
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias CD3E and CD3D,CD3 delta and CD3 epsilon,CD3 delta / epsilon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15846377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDD-C52W4-100UG
100 μg
447.57 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15856377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDD-C52W4-1MG
1 mg
2794.30 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
T-cell surface glycoprotein CD3 delta & CD3 epsilon chain, also known as CD3D & CD3E or CD3D&CD3E respectively, are single-pass type I membrane proteins. CD3D, together with CD3- epsilon(CD3E) , CD3-gamma and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. T cell receptor-CD3 complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways.
Cynomolgus CD3E&CD3D Heterodimer Protein, His Tag&Flag Tag (MALS verified) is produced by co-expression of CD3E and CD3D, has a calculated MW of 15.5 kDa (CD3E) and 14.5 kDa (CD3D). Subunit CD3E is fused with his tag at the C-terminus and subunit CD3D is
Spezifikation
Spezifikation
15.5 kDa (CD3E) and 14.5 kDa (CD3D)
Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D)
CD3E and CD3D,CD3 delta and CD3 epsilon,CD3 delta / epsilon
Unconjugated
His Tag and Flag Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Cynomolgus CD3E&CD3D; Heterodimer Protein, His Tag&Flag; Tag (CDD-C52W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Phe 22 - Ala 105 (CD3D) (Accession # Q95LI5 (CD3E) and Q95LI8 (CD3D)).
-20°C
CD3E and CD3D
Cynomolgus Monkey
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens