missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Cynomolgus CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free
MALS verified
447.57 € - 3253.97 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001270544.1 (CD3E) and NP_001270839.1 (CD3G) |
---|---|
Molekulargewicht | 16.0 kDa (CD3E) and 14.4 kDa (CD3G) |
Quelle | Cynomolgus CD3E&CD3G; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (CDG-C52W6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Gln 23 - Thr 113 (CD3G) (Accession # Q95LI5-1 (CD3E) and Q95LI7-1 (CD3G)). |
Immunogen | Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Gln 23 - Thr 113 (CD3G) |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17106231
|
ACROBiosystems
CDG-C52W6-100UG |
100 μg |
447.57 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17116231
|
ACROBiosystems
CDG-C52W6-1MG |
1 mg |
3253.97 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
T-cell surface glycoprotein CD3 delta & CD3 gamma chain, also known as CD3D & CD3G or CD3D&CD3G respectively, are single-pass type I membrane proteins. CD3D, together with CD3- epsilon(CD3E) , CD3-gamma and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. T cell receptor-CD3 complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways.
Cynomolgus CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free is produced by co-expression of CD3E and CD3G, has a calculated MW of 16.0 kDa (CD3E) and 14.4 kDa (CD3G). Subunit CD3E is fused with a polyhistidine tag at the C-terminus and subunit CD3G containSpezifikation
NP_001270544.1 (CD3E) and NP_001270839.1 (CD3G) | |
Cynomolgus CD3E&CD3G; Heterodimer Protein, His Tag&Tag; Free (CDG-C52W6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Gln 23 - Thr 113 (CD3G) (Accession # Q95LI5-1 (CD3E) and Q95LI7-1 (CD3G)). | |
-20°C | |
CD3E and CD3G | |
Cynomolgus Monkey | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
16.0 kDa (CD3E) and 14.4 kDa (CD3G) | |
Gln 22 - Asp 117 (CD3E) and Gln 23 - Thr 113 (CD3G) | |
CD3 epsilon and CD3 gamma,CD3E and CD3G | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |