Learn More
CZC24832, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16469017
Marke: Medchem Express HY15294
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CZC24832
CAS 1159824-67-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H17FN6O2S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Molekulargewicht (g/mol) 364.4
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.