Learn More
D-Glutamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16499646 50 mg
16474386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100587
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10N2O3
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 32 mg/mL (218.97 mM)
SMILES N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 50 mg
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism