Learn More
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 108963-70-8 |
| Löslichkeit | H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Menge | 10 mg |
| Molekulargewicht | 773.83 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95.82% |
| Versandbedingung | Room temperature |