Learn More
Dabrafenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16416128 10 mg 10 Milligramm
16482257 50 mg -
16468727 5 mg -
16451136 200 mg -
15750389 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16416128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14660
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H20F3N5O2S2
Menge 10 mg
Synonym GSK2118436A GSK2118436
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Molekulargewicht (g/mol) 519.56
Formelmasse 519.56
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease