Learn More
Dacomitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496146
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496146 100 mg -
16485608 10 mg 10 Milligramm
16471777 50 mg 50 Milligramm
16438307 5 mg -
16421076 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13272
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dacomitinib
CAS 1110813-31-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H25ClFN5O2
Menge 100 mg
Synonym PF-00299804 PF-299804
Löslichkeitsinformationen DMSO : 40 mg/mL (85.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/CN1CCCCC1)NC2=CC3=C(C=C2OC)N=CN=C3NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F
Molekulargewicht (g/mol) 469.94
Formelmasse 469.94
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease