Learn More
Daidzin, MedChemExpress
Beschreibung
Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Daidzin |
| CAS | 552-66-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H20O9 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Daidzoside NPI-031D Daidzein 7-O-glucoside |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 34 mg/mL (81.66 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=COC(C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C4)=C4C2=O)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.38 |
| Mehr anzeigen |