Learn More
Invitrogen™ DAPK2 Recombinant Human Protein
DAPK2 is a calcium/calmodulin-dependent kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR5688A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15478453
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DAPK2 acts as a positive regulator of apoptosis and is expressed in many tissue types.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055141
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
DAPK2, DRP-1
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
47.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DAPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus