Learn More
Invitrogen™ DAPK2 Recombinant Human Protein
DAPK2 is a calcium/calmodulin-dependent kinase.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055141 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 47.9kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478453
|
Invitrogen™
PR5688A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10168912
|
Invitrogen™
PV3994 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
DAPK2 acts as a positive regulator of apoptosis and is expressed in many tissue types.
Spezifikation
NP_055141 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
DAPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
47.9kDa | |
RUO - research use only | |
DAPK2, DRP-1 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |